Documenti fondamentali
ENAH11DD24CC
Enamine
2-(3,3-dimethyloxolan-2-yl)ethan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-1726087-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1726087-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,3-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)4-6-10-7(8)3-5-9/h7H,3-6,9H2,1-2H3
InChI
KBLBABWGZOWWBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726087
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)