Documenti fondamentali
ENAH11DD2499
Enamine
tert-butyl N-(3,3-dimethylpiperidin-4-yl)carbamate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
354,40 €
SKU del venditore: EN300-1725182-100MG
152,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
354,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.8
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1725182-100MG
152,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3,3-dimethylpiperidin-4-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2O2.ClH/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-6-7-13-8-12(9,4)5;/h9,13H,6-8H2,1-5H3,(H,14,15);1H
InChI
HOADHZHMSLXEJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725182
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725182
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)