Documenti fondamentali
ENAH11DD1FB0
Enamine
decahydroazulen-2-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
SKU del venditore: EN300-1721838-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1.167,40 €
2.5 G
2.288,00 €
5 G
3.383,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1721838-100MG
403,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
decahydroazulen-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c11-10-6-8-4-2-1-3-5-9(8)7-10;/h8-10H,1-7,11H2;1H
InChI
OBBMJNHAXNWKSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721838
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721838
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)