Documenti fondamentali
ENAH11DD1F91
Enamine
6-chloro-8-methylisoquinoline
Scegli un formato
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
SKU del venditore: EN300-1721706-100MG
344,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1721706-100MG
344,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-8-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClN/c1-7-4-9(11)5-8-2-3-12-6-10(7)8/h2-6H,1H3
InChI
CVTCTTATZILNNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721706
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721706
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)