Documenti fondamentali
ENAH11DD1BAA
Enamine
2-(5-cyclopropyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-2-yl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.836,40 €
10 G
2.702,20 €
SKU del venditore: EN300-1719432-100MG
217,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.836,40 €
10 G
2.702,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1719432-100MG
217,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-cyclopropyl-2H-tetraazol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H8N4O2/c11-5(12)3-10-8-6(7-9-10)4-1-2-4/h4H,1-3H2,(H,11,12)
InChI
YDMSSGUAMXYSSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719432
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719432
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)