ENAH11DD1A0E
Enamine
1-benzyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)6-12-7-11(8-12)9-13-12;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
InChI
OMFFHFYIEJJJDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720034
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720034
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)