Documenti fondamentali
ENAH11DD1952
Enamine
tert-butyl N-[3-(N'-hydroxycarbamimidoyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]carbamate
Scegli un formato
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1.384,50 €
500 MG
2.178,80 €
1 G
2.793,70 €
2.5 G
5.476,90 €
5 G
8.104,20 €
10 G
12.014,60 €
SKU del venditore: EN300-1717089-50MG
742,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1.384,50 €
500 MG
2.178,80 €
1 G
2.793,70 €
2.5 G
5.476,90 €
5 G
8.104,20 €
10 G
12.014,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1717089-50MG
742,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-(amino(nitroso)methyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19N3O3/c1-9(2,3)17-8(15)13-11-4-10(5-11,6-11)7(12)14-16/h7H,4-6,12H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI
OICHZZMHGFNHBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717089
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717089
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)