Documenti fondamentali
ENAH11DD180E
Enamine
2,5,7-triazaspiro[3.4]octan-8-one hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
484,90 €
250 MG
692,90 €
500 MG
1.090,70 €
1 G
1.398,80 €
2.5 G
2.740,40 €
5 G
4.056,00 €
10 G
6.015,10 €
SKU del venditore: EN300-1716771-100MG
484,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
484,90 €
250 MG
692,90 €
500 MG
1.090,70 €
1 G
1.398,80 €
2.5 G
2.740,40 €
5 G
4.056,00 €
10 G
6.015,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1716771-100MG
484,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5,7-triazaspiro[3.4]octan-8-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O.ClH/c9-4-5(1-6-2-5)8-3-7-4;/h6,8H,1-3H2,(H,7,9);1H
InChI
ZDFLBUBZFJAJFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716771
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716771
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)