Documenti fondamentali
ENAH11DD1791
Enamine
N-ethyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
361,40 €
100 MG
540,80 €
250 MG
770,90 €
500 MG
1.214,20 €
1 G
1.556,10 €
2.5 G
3.049,80 €
SKU del venditore: EN300-1716035-50MG
361,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
361,40 €
100 MG
540,80 €
250 MG
770,90 €
500 MG
1.214,20 €
1 G
1.556,10 €
2.5 G
3.049,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1716035-50MG
361,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-ethyl-3-hydroxy-1-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O2/c1-2-7-6(10)8-3-5(9)4-8/h5,9H,2-4H2,1H3,(H,7,10)
InChI
QVUZNVSNHYYLRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)