ENAH11DD1760
Enamine
tert-butyl 3-cyano-4,4-difluoropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-4,4-difluoropiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H16F2N2O2/c1-10(2,3)17-9(16)15-5-4-11(12,13)8(6-14)7-15/h8H,4-5,7H2,1-3H3
InChI
FCAVORRRQKNJCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710196
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710196
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)