Documenti fondamentali
ENAH11DD0D11
Enamine
(2,6-dibromophenyl)methanesulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
236,60 €
250 MG
336,70 €
500 MG
531,70 €
1 G
681,20 €
2.5 G
1.192,10 €
5 G
2.042,30 €
10 G
3.744,00 €
SKU del venditore: EN300-1266473-100MG
236,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
236,60 €
250 MG
336,70 €
500 MG
531,70 €
1 G
681,20 €
2.5 G
1.192,10 €
5 G
2.042,30 €
10 G
3.744,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.44
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1266473-100MG
236,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,6-dibromophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5Br2ClO2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
InChI
PNAUHAIBOIHXTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266473
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266473
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)