Documenti fondamentali
ENAH11DD0B96
Enamine
4-methoxy-N-(prop-2-yn-1-yl)aniline
Scegli un formato
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
SKU del venditore: EN300-1257682-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1257682-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
45-46
Iupac Name
4-methoxy-N-(2-propynyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-3-8-11-9-4-6-10(12-2)7-5-9/h1,4-7,11H,8H2,2H3
InChI
ZUDJGFVRXCMXKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257682
Melting Point
45-46
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257682
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)