Documenti fondamentali
ENAH11DD0112
Enamine
(2-phenyloxolan-2-yl)methanesulfonyl chloride
Scegli un formato
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
2.5 G
3.257,80 €
5 G
4.820,40 €
10 G
7.148,70 €
SKU del venditore: EN300-719373-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1.296,10 €
1 G
1.662,70 €
2.5 G
3.257,80 €
5 G
4.820,40 €
10 G
7.148,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-719373-50MG
388,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-phenyltetrahydrofuran-2-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H13ClO3S/c12-16(13,14)9-11(7-4-8-15-11)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
InChI
NYEVMVHDWNNEBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719373
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719373
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)