Documenti fondamentali
ENAH11DCF9E7
Enamine
2-(thiophen-3-yl)ethane-1-sulfonamide
Scegli un formato
50 MG
399,90 €
100 MG
572,80 €
250 MG
797,70 €
500 MG
1.231,90 €
1 G
1.566,00 €
2.5 G
3.025,90 €
5 G
4.454,60 €
10 G
6.585,30 €
SKU del venditore: EN300-275788-50MG
399,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
399,90 €
100 MG
572,80 €
250 MG
797,70 €
500 MG
1.231,90 €
1 G
1.566,00 €
2.5 G
3.025,90 €
5 G
4.454,60 €
10 G
6.585,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-275788-50MG
399,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-thienyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S2/c7-11(8,9)4-2-6-1-3-10-5-6/h1,3,5H,2,4H2,(H2,7,8,9)
InChI
HECUDODUVQCJIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275788
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275788
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)