Documenti fondamentali
ENAH11DCF734
Enamine
3-fluoro-4-nitrobenzamide
Scegli un formato
100 MG
121,70 €
250 MG
155,50 €
500 MG
217,90 €
1 G
267,30 €
2.5 G
435,00 €
5 G
713,20 €
10 G
1.270,90 €
SKU del venditore: EN300-70430-100MG
121,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
121,70 €
250 MG
155,50 €
500 MG
217,90 €
1 G
267,30 €
2.5 G
435,00 €
5 G
713,20 €
10 G
1.270,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-70430-100MG
121,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
150-155
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10(12)13/h1-3H,(H2,9,11)
InChI
CKHYKLBLOPFXTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
Melting Point
150-155
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)