Documenti fondamentali
ENAH0CD46409
Enamine
dimethyl(pent-4-yn-1-yl)amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
275,60 €
250 MG
393,90 €
500 MG
620,10 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1.814,80 €
5 G
3.513,90 €
10 G
5.093,40 €
SKU del venditore: EN300-1709085-100MG
275,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
275,60 €
250 MG
393,90 €
500 MG
620,10 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1.814,80 €
5 G
3.513,90 €
10 G
5.093,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1709085-100MG
275,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
133-134
Iupac Name
N,N-dimethylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-5-6-7-8(2)3;/h1H,5-7H2,2-3H3;1H
InChI
FOIGWWJMBTZPKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709085
Melting Point
133-134
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709085
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)