Documenti fondamentali
ENAH0CD4604F
Enamine
tert-butyl 3-[(2-cyanoethyl)amino]pyrrolidine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
SKU del venditore: EN300-1704066-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1704066-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-cyanoethyl)amino)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-5-10(9-15)14-7-4-6-13/h10,14H,4-5,7-9H2,1-3H3
InChI
BBYHDIQXIHCULS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704066
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704066
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)