Documenti fondamentali
ENAH0CD45F00
Enamine
5-[(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)oxy]pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.21
Numero MDL:
Iupac Name
5-((1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)oxy)pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N4O3/c1-2-14-6-7(3-13-14)17-9-5-11-8(4-12-9)10(15)16/h3-6H,2H2,1H3,(H,15,16)
InChI
VVMCEJCTTJKZDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705839
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705839
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)