ENAH0CD45D99
Enamine
(2E)-4,4-diethoxy-1,1,1-trifluorobut-2-ene
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1705842-50MG
304,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1705842-50MG
304,20 €
Iupac Name
(E)-4,4-diethoxy-1,1,1-trifluorobut-2-ene
Inchi Code
1S/C8H13F3O2/c1-3-12-7(13-4-2)5-6-8(9,10)11/h5-7H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI
DGDNOOLXDCTNTR-AATRIKPKSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705842
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)