Documenti fondamentali
ENAH0CD45D06
Enamine
2-bromo-1-{imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}ethan-1-one hydrobromide
Scegli un formato
100 MG
399,10 €
250 MG
569,40 €
500 MG
897,00 €
1 G
1.150,50 €
2.5 G
2.437,50 €
5 G
4.836,00 €
10 G
9.457,50 €
SKU del venditore: EN300-1703382-100MG
399,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
399,10 €
250 MG
569,40 €
500 MG
897,00 €
1 G
1.150,50 €
2.5 G
2.437,50 €
5 G
4.836,00 €
10 G
9.457,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.98
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1703382-100MG
399,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O.BrH/c10-5-8(13)7-6-11-9-3-1-2-4-12(7)9;/h1-4,6H,5H2;1H
InChI
VRGFTLWLEAVPPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703382
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703382
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)