ENAH0CD45CE2
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-[(prop-2-en-1-yloxy)methyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-((allyloxy)methyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-5-8-19-10-14(11(16)17)6-7-15(9-14)12(18)20-13(2,3)4/h5H,1,6-10H2,2-4H3,(H,16,17)
InChI
LFGVPASIMFBWTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702960
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702960
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)