Documenti fondamentali
ENAH0CD45B0C
Enamine
tert-butyl 4-(2-amino-2-methylpropyl)piperazine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
SKU del venditore: EN300-1702786-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.38
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1702786-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-amino-2-methylpropyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H27N3O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-8-6-15(7-9-16)10-13(4,5)14/h6-10,14H2,1-5H3
InChI
OTDFLWYHKKUNKB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702786
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702786
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)