Documenti fondamentali
ENAH0CD45989
Enamine
{2-benzyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl}methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.31
Numero MDL:
Iupac Name
(2-benzyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-10-14-12-6-7-13(8-12)15(14)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,16H,6-10H2
InChI
BJZCYPSEEBNGLR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1476428
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1476428
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)