Documenti fondamentali
ENAH0CD4596F
Enamine
2,3-dibromo-3-methylbutanoic acid
Scegli un formato
100 MG
145,10 €
250 MG
188,00 €
500 MG
271,20 €
1 G
334,90 €
2.5 G
661,20 €
5 G
1.203,30 €
10 G
2.073,00 €
SKU del venditore: EN300-147102-100MG
145,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
145,10 €
250 MG
188,00 €
500 MG
271,20 €
1 G
334,90 €
2.5 G
661,20 €
5 G
1.203,30 €
10 G
2.073,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.93
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-147102-100MG
145,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
102-104
Iupac Name
2,3-dibromo-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8Br2O2/c1-5(2,7)3(6)4(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI
RWJNIIYQCXBZFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147102
Melting Point
102-104
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147102
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)