ENAH0CD458DB
Enamine
dimethyl[(piperidin-4-yl)sulfamoyl]amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
dimethyl[(piperidin-4-yl)sulfamoyl]amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-10(2)13(11,12)9-7-3-5-8-6-4-7;/h7-9H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI
MMEZWYLHRCQVLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749101
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749101
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)