Documenti
ENAH049F2D4C
Enamine
3-hydroxy-4-propoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.2
Numero MDL:
Punto di fusione
71-73
Iupac Name
3-hydroxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-5-13-10-4-3-8(7-11)6-9(10)12/h3-4,6-7,12H,2,5H2,1H3
InChI
PMCWOGATSZLJKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696667
Melting Point
71-73
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696667