Documenti fondamentali
ENAH049F2C53
Enamine
N,N-dimethylmorpholine-3-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1.940,90 €
5 G
2.870,40 €
10 G
4.256,20 €
SKU del venditore: EN300-1699909-100MG
343,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1.940,90 €
5 G
2.870,40 €
10 G
4.256,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1699909-100MG
343,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N,N-dimethylmorpholine-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-9(2)7(10)6-5-11-4-3-8-6;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
LBJSNMUJABXRKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699909
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699909
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)