Documenti fondamentali
ENAH049F28F0
Enamine
3-(dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
SKU del venditore: EN300-1692797-100MG
461,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1692797-100MG
461,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4,5-dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-5-6(2)12-7(9-5)3-4-8(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
PBXLBXUVCNXYHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692797
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692797
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)