Documenti fondamentali
ENAH049F2639
Enamine
methyl 4-oxo-4-(pyrrolidin-2-yl)butanoate hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
SKU del venditore: EN300-1692867-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1692867-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-oxo-4-(pyrrolidin-2-yl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO3.ClH/c1-13-9(12)5-4-8(11)7-3-2-6-10-7;/h7,10H,2-6H2,1H3;1H
InChI
OLKINOSOCNHUTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692867
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692867
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)