Documenti fondamentali
ENAH049F23B8
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
SKU del venditore: EN300-1673305-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1673305-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClF2O2S/c7-12(10,11)4-6(8,9)3-5-1-2-5/h5H,1-4H2
InChI
NXLADVVZNXAFQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673305
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673305
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)