ENAH049F232B
Enamine
tert-butyl 2-ethynylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-ethynylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-5-8-6-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h1,8H,6-7H2,2-4H3
InChI
KJAIWAAPVOYBFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666520
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666520
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)