Documenti fondamentali
ENAH049F22F3
Enamine
{2H,4H,5H,6H-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-4-yl}methanol dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
SKU del venditore: EN300-1666341-100MG
344,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1666341-100MG
344,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c10-3-6-4-1-8-9-5(4)2-7-6;;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,8,9);2*1H
InChI
QSLCRXBBCMFNDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666341
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666341
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)