Documenti fondamentali
ENAH049F22A8
Enamine
3-(3-methylbutoxy)propanenitrile
Scegli un formato
100 MG
313,70 €
250 MG
369,60 €
500 MG
537,30 €
1 G
660,80 €
2.5 G
1.117,10 €
5 G
1.566,90 €
SKU del venditore: EN300-1664779-100MG
313,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
313,70 €
250 MG
369,60 €
500 MG
537,30 €
1 G
660,80 €
2.5 G
1.117,10 €
5 G
1.566,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1664779-100MG
313,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(isopentyloxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(2)4-7-10-6-3-5-9/h8H,3-4,6-7H2,1-2H3
InChI
YPLSXACEKBMGTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664779
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)