Documenti fondamentali
ENAH049F1F02
Enamine
4-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
Scegli un formato
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1.355,40 €
1 G
1.724,60 €
2.5 G
3.337,90 €
5 G
4.917,40 €
10 G
7.270,40 €
SKU del venditore: EN300-1179684-50MG
436,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1.355,40 €
1 G
1.724,60 €
2.5 G
3.337,90 €
5 G
4.917,40 €
10 G
7.270,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1179684-50MG
436,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S2/c8-5-2-10-3-6-4(5)1-7(13-6)14(9,11)12/h1-3H
InChI
AWCAZDDYYPVIIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179684
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179684
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)