Documenti fondamentali
ENAH049F1D6A
Enamine
2-(cyclopentanesulfonyl)ethan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-206009-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-206009-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(cyclopentylsulfonyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O3S/c8-5-6-11(9,10)7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2
InChI
TZAGDDWXIOZQSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206009
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206009
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)