Documenti fondamentali
ENAH0425867A
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-(morpholin-4-yl)butanoic acid
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
SKU del venditore: EN300-1588606-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1588606-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-(4-morpholinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12F3NO3/c9-8(10,11)6(5-7(13)14)12-1-3-15-4-2-12/h6H,1-5H2,(H,13,14)
InChI
XEIUHORPSKGOAD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588606
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588606
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)