Documenti fondamentali
ENAH04258656
Enamine
2-[2-(aminooxy)ethoxy]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(2-(aminooxy)ethoxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H11NO3/c5-8-4-3-7-2-1-6/h6H,1-5H2
InChI
CMECGOAFIHUPBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)