ENAH042585CD
Enamine
4-fluoro-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1588119-50MG
644,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1588119-50MG
644,30 €
Iupac Name
4-fluoro-2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenol
Inchi Code
1S/C8H6FN3O/c9-6-1-2-8(13)7(3-6)12-4-10-11-5-12/h1-5,13H
InChI
KZKHODYKDRUGJK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588119
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)