Documenti fondamentali
ENAH0425854F
Enamine
2-(4-cyano-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1.672,60 €
5 G
2.452,60 €
10 G
3.616,10 €
SKU del venditore: EN300-1590388-100MG
332,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1.672,60 €
5 G
2.452,60 €
10 G
3.616,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1590388-100MG
332,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-cyano-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5N3O2/c7-1-5-2-8-9(3-5)4-6(10)11/h2-3H,4H2,(H,10,11)
InChI
TYWNVQLIGQBNKO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590388
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590388
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)