Documenti fondamentali
ENAH04257FB6
Enamine
lithium(1+) ion 2-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
SKU del venditore: EN300-1663549-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1663549-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 2-(3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2.Li/c9-8(10,11)5-2-1-3-12-6(5)4-7(13)14;/h1-3H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI
YOKJAGIEMPYGSQ-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663549
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663549
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)