Documenti fondamentali
ENAH0424C3BE
Enamine
2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-4-amine
Scegli un formato
100 MG
498,70 €
250 MG
691,10 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.351,50 €
2.5 G
2.775,00 €
5 G
5.427,00 €
10 G
10.536,00 €
SKU del venditore: EN300-1608991-100MG
498,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
498,70 €
250 MG
691,10 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.351,50 €
2.5 G
2.775,00 €
5 G
5.427,00 €
10 G
10.536,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1608991-100MG
498,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c11-9-5-6-12-10-4-2-1-3-8(10)7-9/h1-4,9H,5-7,11H2
InChI
AMRNYXTUAFFTDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608991
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608991
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)