Documenti fondamentali
ENAH0424BC2F
Enamine
1-(5-amino-2-fluorophenyl)propan-1-one
Scegli un formato
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
SKU del venditore: EN300-1608208-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1.800,50 €
5 G
2.663,70 €
10 G
3.950,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1608208-100MG
318,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-2-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI
JLRBLAMOPOFYHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608208
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608208
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)