Documenti fondamentali
ENAH0424BBC5
Enamine
3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
SKU del venditore: EN300-1600357-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1600357-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-nitro-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O4/c8-7(9,10)5-4(12(15)16)3(6(13)14)1-2-11-5/h1-2H,(H,13,14)
InChI
YXHYQRNBSYUAHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600357
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600357
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)