Documenti
ENAH0424B612
Enamine
1-(3-aminophenyl)butan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
Punto di fusione
29-30
Iupac Name
1-(3-aminophenyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(12)8-5-3-6-9(11)7-8/h3,5-7H,2,4,11H2,1H3
InChI
JQHVNKSERJZHCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1230753
Melting Point
29-30
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1230753