ENAH0424B517
Enamine
5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl fluoride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-1178063-100MG
318,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-1178063-100MG
318,50 €
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3F4NO2S/c7-6(8,9)4-1-5(3-11-2-4)14(10,12)13/h1-3H
InChI
YAQMZGFTGYYRTA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178063
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)