ENAH0424B31F
Enamine
2-cyano-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
2-cyano-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
InChI
WGFLZPKSPVMZOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276106
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)