Documenti fondamentali
ENAH0424B30E
Enamine
2-(cyanomethyl)benzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
50 MG
409,50 €
100 MG
607,10 €
250 MG
868,40 €
500 MG
1.365,00 €
1 G
1.749,80 €
2.5 G
3.430,70 €
5 G
5.077,80 €
SKU del venditore: EN300-275197-50MG
409,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
409,50 €
100 MG
607,10 €
250 MG
868,40 €
500 MG
1.365,00 €
1 G
1.749,80 €
2.5 G
3.430,70 €
5 G
5.077,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-275197-50MG
409,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
161-163
Iupac Name
2-(cyanomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13(10,11)12/h1-4H,5H2,(H2,10,11,12)
InChI
QEVWMXVHIOULGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275197
Melting Point
161-163
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275197
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)