ENAH0424AEF4
Enamine
(3-bromo-1,2-oxazol-5-yl)methanesulfonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-221762-50MG
399,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-221762-50MG
399,90 €
Iupac Name
(3-bromoisoxazol-5-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H3BrClNO3S/c5-4-1-3(10-7-4)2-11(6,8)9/h1H,2H2
InChI
JYCJLFVEXBSOMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221762
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)