Documenti fondamentali
ENAH0424AEDA
Enamine
2,2-difluorospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
49-53
Iupac Name
2,2-difluorospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8F2O2/c8-7(9)4(5(10)11)6(7)2-1-3-6/h4H,1-3H2,(H,10,11)
InChI
DXMNAEVEFHUBKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215288
Melting Point
49-53
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215288
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)