ENAH0424AB8E
Enamine
(3-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2.ClH/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2;/h3-4H,5,11H2,1-2H3;1H
InChI
XZBFCUBKRBQPHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65524
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65524
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)